スキップする
Z740030
BRAND®ピペットチップ、バルク
volume 2-200 μL, pack of 1000 ea (1 bag of 1000)
別名:
pipette tips, pipettor tips
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1000 ea
カートの在庫状況を確認する
¥4,480
この商品について
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
2-200 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
RNase and DNase free, endotoxin free
Packaging:
pack of 1000 ea (1 bag of 1000)
Manufacturer/tradename:
BRAND 732008
¥4,480
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Level
material
polypropylene , polypropylene tip, yellow tip
sterility
non-sterile
feature
RNase and DNase free, endotoxin free
packaging
pack of 1000 ea (1 bag of 1000)
manufacturer/tradename
BRAND 732008
maximum volume
200 μL
volume
2-200 μL
General description
ピペットチップとフィルターチップは、BRANDによって最新の製造条件の下、クリーンルームで製造され、自動的にラックパックと包装がされるので、チップは一貫して高品質です。
再密閉可能な袋に詰められたバルク、非滅菌
すべてのチップとフィルターチップは、監督された最高水準のクリーンルーム条件下で製造され、再密閉可能な袋に自動的に収縮包装(シュリンクラップ)され、段ボール箱に梱包されます。バッチ番号があらゆる袋に印刷されます。
品質上の特長:
  • DiHEMDAおよびオレアミド(オレイン酸アミド)が含まれていない高純度ポリプロピレン
  • 潤滑剤なしで製造;カドミウムフリーの色素
  • 迅速な容量チェックのための目盛
  • 新規:1000 μLまでのすべてのピペットチップおよびフィルターチップには、DNA(<40 fg)、RNase(<8.6 fg)、エンドトキシン(<1 pg)およびATP(<1 fg)が含まれていません。
  • 新規:すべての滅菌チップと包装は、BIO-CERT®品質認証の下で製造されています:ISO 11 137およびAAMIガイドラインに基づいて滅菌、SAL 10-6を取得しています。
  • 分析証明書を添付しています。
  • 新規:TipBox/Rackシステム:96単位形式で最大1000 μLまでの全サイズが利用可能
  • DIN EN 285に基づいて121°C(2 bar)でオートクレーブ滅菌可能
  • 環境にやさしい包装システム
  • BRANDのピペットとフィルターチップは、BRANDピペットと、Gilson®、Thermo Fisher Scientific Finnpipette®、Eppendorf®、およびBiohit®/Sartoriousのほとんどのタイプのピペットに対してテストされています。
  • 5 mLのチップは、BRANDピペットとThermo Fisher Scientific Finnpipetteに限定してテストされています。®
  • 10 mLのチップは、BRAND、Eppendorf®およびGilsonに適しています。®
Other Notes
Legal Information
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Biohit is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z740094Z740031Z740092
volume
2-200 μL
volume
2-200 μL
volume
50-1000 μL
volume
0.5-20 μL
feature
RNase and DNase free, endotoxin free
feature
RNase and DNase free, endotoxin free
feature
RNase and DNase free, endotoxin free
feature
RNase and DNase free, endotoxin free
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
BRAND 732008
manufacturer/tradename
BRAND 732028
manufacturer/tradename
BRAND 732012
manufacturer/tradename
BRAND 732024
material
polypropylene , yellow tip, polypropylene tip
material
polypropylene , polypropylene tip, yellow tip
material
blue tip, polypropylene , polypropylene tip
material
colorless tip, polypropylene , polypropylene tip
packaging
pack of 1000 ea (1 bag of 1000)
packaging
pack of 10,000 ea (10 bags of 1000)
packaging
pack of 1000 ea (2 bags of 500)
packaging
pack of 10,000 ea (10 bags of 1000)
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
Z740030-1000EA04061831870411