Merck
All Photos(1)
Z740086
ブランド®ピペットチップ
volume 0.5-5 mL, bulk, XXL
Synonym(s):
pipette tips, pipettor tips
NACRES:
NB.01
物質
colorless
colorless polypropylene tip
polypropylene
無菌性
non-sterile; autoclaved
特徴
bulk, XXL
包装
pack of 1000 ea (5 bags, 200 each)
manufacturer/tradename
BRAND 702600
最大容量
5 mL
容量
0.5-5 mL
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Compare Similar Items
View Full Comparison
1 of 4
This Item
Z740085Z740089Z740088
material
colorless , colorless polypropylene tip
material
colorless , colorless polypropylene tip
material
colorless , colorless polypropylene tip
material
colorless , colorless polypropylene tip
sterility
non-sterile; autoclaved
sterility
non-sterile; autoclaved
sterility
sterile; autoclaved
sterility
non-sterile; autoclaved
feature
bulk, XXL
feature
bulk
feature
bulk, XXL
feature
bulk
packaging
pack of 1000 ea (5 bags, 200 each)
packaging
pack of 200 ea (1 bag of 200)
packaging
pack of 1000 ea (10 bags of 100)
packaging
pack of 200 ea (2 bags of 100)
manufacturer/tradename
BRAND 702600
manufacturer/tradename
BRAND 702595
manufacturer/tradename
BRAND 702604
manufacturer/tradename
BRAND 702603
volume
0.5-5 mL
volume
0.5-5 mL
volume
1-10 mL
volume
1-10 mL
詳細
ピペットチップおよびフィルターチップはブランドによって最も近代的な生産条件のクリーンルームで製造されており、チップが確実に高品質であることを保証できるように自動でラックに詰められ包装されます。
再密閉可能な袋入りのバルク、非滅菌
全てのチップおよびフィルターチップは監視下にある最先端のクリーンルーム条件下で製造され、自動で再密閉可能な袋に収縮包装されて段ボール箱に梱包されます。ロット番号が全ての箱に印刷されます。
品質の特徴:
  • 高純度ポリプロピレン製、DiHEMDAおよびオレアミドを含みません
  • 潤滑油を用いずに製造されています、カドミウムを含まない顔料です
  • 体積を手早くチェックするための目盛りが付いています
  • 新:全ての滅菌チップおよび梱包容器はBIO-CERT®の品質認証の下で製造されました。ISO 11 137およびAAMI指針、SAL10-6に準拠した無菌が得られます
  • 分析証明書と共に供給します
  • 新:TipBox/Rack System(チップボックス/ラックシステム):1000 μLまでの全てのサイズが96単位の構成で入手可能です
  • DIN EN 285に準拠した121℃(2 bar)での加圧滅菌処理が可能です
  • 環境に優しい包装システムです
  • ブランド製のピペットおよびフィルターチップは、ブランドのピペットおよびサーモフィッシャー・サイエンティフィックのフィンピペット®、エッペンドルフ®およびバイオヒット®/ザルトニウスの大部分のタイプのピペットについて試験されます
  • 5mLのチップは、ブランドのピペットおよび サーモフィッシャー・サイエンティフィックのフィンピペットについてのみ試験されます®
  • 10mLのチップは ブランド、エッペンドルフ®およびギルソンに適しています®
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Biohit is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Product numbers are combined with Pack Sizes/Quantity when displayed on the website (example: T1503-25G). Please make sure you enter ONLY the product number in the Product Number field (example: T1503).
Example:
T1503
Product Number
-
25G
Pack Size/Quantity
Additional examples:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
(enter as 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technical Service for assistance.
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Aldrich Products
  • For a lot number such as TO09019TO, enter it as 09019TO (without the first two letters 'TO').
  • For a lot number with a filling-code such as 05427ES-021, enter it as 05427ES (without the filling-code '-021').
  • For a lot number with a filling-code such as STBB0728K9, enter it as STBB0728 without the filling-code 'K9'.
Not Finding What You Are Looking For?
In some cases, a COA may not be available online. If your search was unable to find the COA you can request one.
Request COA
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service