サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
10000 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥34,300 |
この商品について
¥34,300
Quality Segment
material
polypropylene , polypropylene tip, yellow tip
sterility
non-sterile
feature
RNase and DNase free, endotoxin free
packaging
pack of 10,000 ea (10 bags of 1000)
manufacturer/tradename
BRAND 732028
maximum volume
200 μL
volume
2-200 μL
General description
再密閉可能な袋に詰められたバルク、非滅菌
すべてのチップとフィルターチップは、監督された最高水準のクリーンルーム条件下で製造され、再密閉可能な袋に自動的に収縮包装(シュリンクラップ)され、段ボール箱に梱包されます。バッチ番号があらゆる袋に印刷されます。
品質上の特長:
- DiHEMDAおよびオレアミド(オレイン酸アミド)が含まれていない高純度ポリプロピレン
- 潤滑剤なしで製造;カドミウムフリーの色素
- 迅速な容量チェックのための目盛
- 新規:1000 μLまでのすべてのピペットチップおよびフィルターチップには、DNA(<40 fg)、RNase(<8.6 fg)、エンドトキシン(<1 pg)およびATP(<1 fg)が含まれていません。
- 新規:すべての滅菌チップと包装は、BIO-CERT®品質認証の下で製造されています:ISO 11 137およびAAMIガイドラインに基づいて滅菌、SAL 10-6を取得しています。
- 分析証明書を添付しています。
- 新規:TipBox/Rackシステム:96単位形式で最大1000 μLまでの全サイズが利用可能
- DIN EN 285に基づいて121°C(2 bar)でオートクレーブ滅菌可能
- 環境にやさしい包装システム
- BRANDのピペットとフィルターチップは、BRANDピペットと、Gilson™、Thermo Fisher Scientific Finnpipette®、Eppendorf®、およびBiohit®/Sartoriousのほとんどのタイプのピペットに対してテストされています。
- 5 mLのチップは、BRANDピペットとThermo Fisher Scientific Finnpipetteに限定してテストされています。®
- 10 mLのチップは、BRAND、Eppendorf®およびGilsonに適しています。™
Features and Benefits
Other Notes
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description volume 2-200 μL, pack of 10,000 ea (10 bags of 1000) | description volume 2-200 μL, pack of 1000 ea (1 bag of 1000) | description volume 0.5-20 μL, pack of 10,000 ea (10 bags of 1000) | description volume 5-300 μL, pack of 10,000 ea (10 bags of 1000) |
| manufacturer/tradename BRAND 732028 | manufacturer/tradename BRAND 732008 | manufacturer/tradename BRAND 732024 | manufacturer/tradename BRAND 732030 |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| volume 2-200 μL | volume 2-200 μL | volume 0.5-20 μL | volume 5-300 μL |
| feature RNase and DNase free, endotoxin free | feature RNase and DNase free, endotoxin free | feature RNase and DNase free, endotoxin free | feature DNase free, RNase and DNase free, RNase free, endotoxin free |
| material polypropylene , yellow tip, polypropylene tip | material polypropylene , polypropylene tip, yellow tip | material colorless tip, polypropylene , polypropylene tip | material colorless , polypropylene , polypropylene tip |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND®ピペットチップ、バルク