Merck
Z740221
Supelco
HPTLC (High Performance TLC) Glass Plates
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
ログイン組織・契約価格を表示する
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
物質
glass support
silica gel 60 matrix
品質水準
特徴
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
EMD Millipore® 1.05641.0001
テクニック
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
10 cm × 20 cm
層厚
200 μm
粒径
10-12 μm
ポアサイズ
60 Å pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
Find documentation for the products that you have recently purchased in the Document Library.