Merck
Z740223
Supelco
HPTLC (High Performance TLC) Glass Plates
L × W 10 cm × 10 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 EA
¥48,900
¥48,900
カートの在庫状況を確認する
Request a Bulk Order
サイズを選択してください
表示を変更する
25 EA
¥48,900
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
¥48,900
カートの在庫状況を確認する
Request a Bulk Order
物質
glass support
silica gel 60 matrix
品質水準
特徴
binder Polymeric
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
EMD Millipore® 1.05628.0001
テクニック
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
10 cm × 10 cm
層厚
200 μm
プレートL × W
10 cm × 10 cm
粒径
10-12 μm
ポアサイズ
60 Å pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)