Merck
Z740304
Disposable Plastic Mini Serological Pipettes
capacity 5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
cell culture, ergonomic pipetting, pipette, pipetting, pyrogen free, serological, serum, shorty
NACRES:
NB.01
物質
plastic (Disposable)
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
graduations Subdivisions 0.1mL
plugged
包装
pack of 200 ea
メーカー/製品名
Cole Parmer 2299930
測定範囲
accuracy: +1 - 2%
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
Argos brand mini disposable pipettes were developed for tissue culture applications or for use in confined spaces such as laminar hoods. These mini pipettes measure 9 in. and fit most serological pipettors. Smaller size reduces distance between sample and pipettor aiding in more ergonomic pipetting.
Product Details:
  • Polystyrene, gamma sterilized & pyrogen free
  • Easy to read graduations from +1 - 2%
  • Unique filter plug stays put and eliminates lint fibers
  • Color coded rings for easy identification
  • Fiber free paper & plastic wrap ensures quick peel apart opening
  • Dispenser box allows for access of pipettes without opening top; color coded with universal stacking design
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先