Merck
Z740506
Eco-smartFunnel disposable paper lab funnel
capacity 186 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
disposable funnel, plastic funnel alternative, powder funnel, viscous liquid funnel
NACRES:
NB.71
特徴
clay coated heavy paper stock
包装
pack of 25 ea
メーカー/製品名
LevGo Inc 19630
キャパシティ
186 mL
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z243248Z212644Z548618
vibrant-m
Z243248
Ace粉体分配漏斗
vibrant-m
Z212644
Ace粉体分配漏斗
vibrant-m
Z548618
Aldrich® addition funnel
capacity
186 mL
capacity
250 mL
capacity
100 mL
capacity
25 mL
packaging
pack of 25 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
-
feature
clay coated heavy paper stock
feature
-
feature
-
feature
-
詳細
  • Environmentally Friendly - Made of clay coated heavy paper stock, naturally Biodegradable
  • Use with virtually any liquid or powder
  • Helps to reduce cross contamination
  • Good alternative to disposable plastic funnels
  • Customizable spout for maximum flexibility - cut stem to any desired opening size or shape
  • Innovative “backrest”allows hands-free use when pouring viscous liquids
  • Apply a minimum of pressure and the funnel will stay in position
  • Use with virtually any liquid or powder*
*Not recommended for hot liquids.
法的情報
Eco-smartFunnel is a trademark of LevGo Inc.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先