Z742622
Centrifuge Tube Adapter For Tube-O-DIALYZER
包装
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
G-BioSciences 786-145
詳細
The Centrifuge Tube Adaptor for Tube-O-Dialyzer is designed to assist centrifugation of Tube-O-Dialyzer using a bench top centrifuge. The adaptor can be used for both Micro and Medi size Tube-O-Dialyzer. The Tube-O-Dialyzer can be positioned into the adaptor either upright position or inverted position for centrifugation.
法的情報
Tube-O-DIALYZER is a trademark of Geno Technology, Inc.
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。