特徴
Medi
包装
pkg of 5 ea
manufacturer/tradename
G-BioSciences 786-027-15K
ポアサイズ
15 kDa MWCO
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
Tube-O-Reactor is a system that allows all the key steps of cross linking, coupling and modification of proteins and/or nucleic acids to be performed in a single tube. This minimizes the risk of sample loss, of experimental time and of hands-on phases.
The Tube-O-Reactor system is available in three MWCO sizes, 4kDa, 8kDa and 15kDa. Tube-O-Reactoris supplied as a Micro kit for sample sizes of 20-250μl and a Medi size for samples of 0.2-2ml.
Each Tube-O-Reactoris suitable for 5 reactions, depending on sample volumes, and is supplied with:
  • 5 Medi or 5 Micro Tube-O-Reactor
  • 5 Floats for each size of Tube-O-Reactor
  • 5 Micro Dialysis Reaction Chambers
  • Glass balls
法的情報
Tube-O-Reactor is a trademark of Geno Technology, Inc.
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。