Merck
Z742699
SureTemp® Dual Convection Incubator stainless steel shelf
stainless steel shelf for 130 L incubator
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥24,230
¥24,230
出荷予定日2025年4月07日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥24,230
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.77
¥24,230
出荷予定日2025年4月07日
物質
stainless steel
メーカー/製品名
Benchmark Scientific H2505-130SH
内寸(幅×奥行×高さ)
55 cm × 55 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Extra stainless steel shelf for Benchmark SureTemp 130L.
法的情報
SureTemp is a registered trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. what are the temperature specs?
    1 回答
    1. Temperature specs are ambient +5 to 25 degree Celsius