Z743504
Direct Thermal WetGrip labels
Tag and spot, white, L × W 1.5 in. × 0.5 in. , Tag, diam. 0.375 in. , Spot, roll of 1000
NACRES:
NB.35
包装
roll of 1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech GRDT-6000
L × W
1.5 in. × 0.5 in. , Tag
直径
0.375 in. , Spot
white
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
GRIPS - To wet, frost-covered and frozen surfaces; temperature resistant to -80°C
THIN - Compatible with centrifuge rotors
RESISTANT - To chemicals and solvents
MULTI - SURFACE - Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes
For use with the Dymo LabelWriter 450
免責事項
Important note for International Customers: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only.
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。