Merck
Z743580
Speedy-Foil® aluminium squares interleaved with paper
L × W 5 in. × 5 in., pack of 500 sheets
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥8,570
¥8,570
カートの在庫状況を確認する
この商品について
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.35
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
無菌性
non-sterile
包装
pack of 500 sheets
メーカー/製品名
Diversified Biotech FOIL-4000
L × W
5 in. × 5 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z743576Z743578Z691569
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FOIL-4000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FOIL-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FOIL-3000
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23534A
packaging
pack of 500 sheets
packaging
pack of 500 sheets
packaging
pack of 500 sheets
packaging
-
L × W
5 in. × 5 in.
L × W
3 in. × 3 in.
L × W
4 in. × 4 in.
L × W
-
詳細
Speedy-Foil is pre-cut aluminum squares interleved with tissue paper for conveniently and quickly covering lab vessels.
特徴および利点
  • Faster, easier and aseptic: grab and cover
  • Pre-cut to fit common laboratory containers
  • No scissors and less waste
  • 1 mil thick for a sharp, crisp dead-fold providing a tighter fit
  • Each square is interleaved for physical separation
  • Meets FDA requirements for direct contact with pharmaceuticals
  • RNase and DNase free
法的情報
Speedy-Foil is a registered trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)