Z743628
Laser Tough-Tags
clear, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1200
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 1200
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CLTT-1000
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
clear
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tough-Tags are chemically inert labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and other microscope slides. They are temperature resistant from 121°C to –40°C and withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents and caustic agents. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.Tough-Tags are perfect for accurately identifying important samples stored in tubes, microplates or boxes that will be autoclaved or stored in moderate freezer temperatures.
法的情報
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。