Merck
Z744301
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
red, L × W 0.94 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, roll of 1000 ea (500 tag, 500 spot)
別名:
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo, Diversified Biotech DTCR-6000-Y, Diversified Biotech DTCR-6100-R, colour coded freezer labels, coloured freezer labels, cryogenic vial labels, freezer labels
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech DTCR-6100-R
Material:
polypropylene , red
L × w:
0.94 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
Packaging:
roll of 1000 ea (500 tag, 500 spot)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
polypropylene , red
packaging
roll of 1000 ea (500 tag, 500 spot)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech DTCR-6100-R
parameter
temp. range at 70 to -196 °C
L × W
0.94 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
General description
Direct Thermal Cryo-Tags® are formatted to work with most direct thermal printers. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both. Cryogenic labels are suitable for a variety of applications.
Note: that the Dymo LabelWriters are not compatible with Direct Thermal Cryo-Tags®.
Legal Information
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
Z744301-1000EA04065273747294