Z757470
Sartorius Proline® Plus multichannel mechanical pippettor
12-channel, volume 0.5-10 μL
NACRES:
NB.01
特徴
12-channel
electronic: no
包装
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Sartorius 728220
容量
0.5-10 μL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先