Merck
Z761028
TPP® TubeSpinバイオリアクターチューブ
capacity 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
180 EA
¥62,480
¥62,480
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
180 EA
¥62,480
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.22
¥62,480
在庫あり詳細
包装
pack of 180 ea
メーカー/製品名
TPP 87050
キャパシティ
50 mL
サイズ
詳細
TPP® TubeSpinバイオリアクターチューブは,大規模スクリーニングと懸濁細胞システムプロセス開発の最適化に理想的です。製造アップスケーリングのための重要パラメータを,少量で解析できます。これにより、費用対効果を高め、プロセス効率を改善します。
特徴および利点
  • 円錐形または丸底が利用可能
  • 5個の部分的に異なる開口(A、B、C、D、E)または10個の均等な開口を有するフィルターキャップ
  • 標準に適合した遠心装置
  • 遠心:15′500 x gまたは3′500 x g
  • 懸濁細胞培養のためのシェーカー用に、適合するアダプタープレートを提供
法的情報
T3P is a registered trademark of Archimica GmbH
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrew S Flies et al.
Science advances, 6(27) (2020-09-17)
Around 40% of humans and Tasmanian devils (Sarcophilus harrisii) develop cancer in their lifetime, compared to less than 10% for most species. In addition, devils are affected by two of the three known transmissible cancers in mammals. Immune checkpoint immunotherapy