Merck
Z763314
MyTemp mini digital incubator
with heating only, AC/DC input 115 V AC
別名:
benchmark scientific personal incubator, laboratory incubator
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥97,640
¥97,640
出荷予定日2025年5月18日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥97,640
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
¥97,640
出荷予定日2025年5月18日
AC/DC入力
115 V (AC)
メーカー/製品名
Benchmark Scientific H2200-H
温度測定範囲
accuracy: 0.5 °C (at 37°C)
パラメーター
1 °C temperature (increments)
ambient +5 to 60 °C temp. range
内部L × W × H
10.3 in. (26 cm) × 9.3 in. (23.5 cm) × 12.8 in. (32.5 cm)
外寸(長さ×幅×高さ)
13.2 in. (33.5 cm) × 14.5 in. (37 cm) × 18.7 in. (47.5 cm)
プラットフォームL × W
9.5 in. (24.5 cm) × 11.5 in. (29 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With digital temperature control, the MyTemp incubators provide convenient "set and walk away" operation, eliminating the need for external thermometers and repetitive "fine tuning" of an analog control knob.
Simply choose the desired temperature and the incubator immediately begins to heat up (or cool down, -HC model only) while accurately monitoring the chamber temperature and conveniently displaying the temperature in real time on the large LED control panel.
  • Digital temperature control
  • Personal sized, 13 x 14.5" footprint (20 L)
  • Accepts bottles and flasks up to 2 L
  • Two models: Heat Only or Heat/Cool
法的情報
MyTemp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)