スキップする
20633
Thermogreen® LB-2 セプタム、プラグ
Shimadzu plug, pkg of 50 ea
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
50 ea
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥33,300
この商品について
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
Packaging:
pkg of 50 ea
¥33,300
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
size
(plug type)
packaging
pkg of 50 ea
diam. × L
~6 mm × 9 mm
compatibility
for use with Shimadzu all
General description
セプタムはシリンジ注入システムの非常に重要な構成部品です。通常はエラストマーの、セルフシール性材料、たとえばシリコンゴム、ナノプレンまたはフルオロエラストマーなどで作られます。システムに漏れを生じさせずサンプルを簡便に導入するために適しています。不適切なセプタムはキャピラリーインレットの高温条件下で分解し、クロマトグラム上のベースラインの乱れやゴーストピークの発生の原因になります。
プラグ隔壁を必要とするShimadzu GC向け。
Application
Thermogreen® LB-2 セプタムは以下のアプリケーションに適しています:
  • GC-MSでの分析中バイアルから固相マイクロ抽出(SPME)ファイバーに吸着する分析試料の抽出量または損失を最小限にとどめます。
  • 耐熱性セプタムはGC機器のキャリアガスの漏れや外来ピーク、フタル酸混入を防ぎます。[1]
  • 耐熱性セプタムと肉厚のニードルプロテクターはGC機器のマイクロシリンジによる修復不能な損傷を防ぎます。[2]
  • ガスクロマトグラフのインフルーエントサンプリングポートにも使用されます。
Legal Information
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
206582060820661
compatibility
for use with Shimadzu all
compatibility
-
compatibility
for use with Shimadzu all
compatibility
-
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pkg of 50 pkg
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 50 ea
diam. × L
~6 mm × 9 mm
diam. × L
-
diam. × L
~6 mm × 9 mm
diam. × L
-
size
(plug type)
size
-
size
(plug type)
size
-
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuan Gong et al.
International journal of clinical and experimental medicine, 8(11), 20631-20637 (2016-02-18)
Lycium ruthenicum Murr. is commonly used in traditional Tibetan medicine, and the fruits of Lycium ruthenicum Murr. contain an immunologically active pectin which improves immune function against chronic diseases. The present study was performed to evaluate the immunomodulatory effects of
Solid-phase microextraction (SPME) for rapid field sampling and analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Hook, Gary L., et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21, 534-543 (2002)
Effect of periods of non-use on biofilter performance.
Martin, F. Jason, and Raymond C. Loehr.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 46, 539-546 (1996)
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
2063304061835551347
質問
1–2/2 質問  
  1. Is this product compatible with shimadzu 8010-0263?
    1 回答
    1. Yes, this product is compatible with Shimadzu 8010-0263.
      役に立ちましたか?
  2. Is these septa fit the outlet 1/8''?
    1 回答
    1. This septa has a diameter of approximately 6 mm and would not be suitable for a 1/8 in. (3.175 mm) outlet.