Merck
21533
SGE社ガスタイトシリンジ, ルアーロック型
100MR-LL-GT, volume 100 mL, needle size (not included)
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
シリンジ, SGE社製, 100MR-LL-GT, 100 mL
物質
glass syringe
ニードルサイズ
(not included)
特徴
needle type Luer lock
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 009760
容量
100 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
21964509507509469
material
glass syringe
material
glass syringe
material
glass syringe
material
glass syringe
volume
100 mL
volume
1000 μL
volume
10 mL
volume
100 μL
manufacturer/tradename
SGE 009760
manufacturer/tradename
SGE 008025
manufacturer/tradename
SGE 008960
manufacturer/tradename
SGE 005230
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
feature
needle type Luer lock
feature
needle type Luer lock
feature
needle type Luer lock
feature
Fixed Luer Lock
アプリケーション
SGE gastight Luer lock syringe was used to collect gas samples from the slightly pressurized headspace, while measuring anaerobic ammonium oxidation. It was also used to collect gas samples of the headspace gas, during an experimental procedure related to increase in the occurrence of the anammox reaction in estuarine sediments. It may also be used for introduction of samples to the gas sampling and injection system (GASIS) inlet, in a study involving versatile inlet system for on-line compound-specific δD and δ13C gas chromatography-oxidation/reduction-isotope ratio mass spectrometry analysis of gaseous mixtures.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Mark Trimmer et al.
Applied and environmental microbiology, 69(11), 6447-6454 (2003-11-07)
Until recently, denitrification was thought to be the only significant pathway for N(2) formation and, in turn, the removal of nitrogen in aquatic sediments. The discovery of anaerobic ammonium oxidation in the laboratory suggested that alternative metabolisms might be present
Widespread occurrence of the anammox reaction in estuarine sediments.
Nicholls JC and Trimmer M.
Aquatic Toxicology (Amsterdam, Netherlands), 55 (2), 105-105 (2009)
Mark Henning et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(14), 2269-2272 (2007-06-20)
Compound-specific deltaD and delta13C analyses of gas mixtures are useful indicators of geochemical and environmental factors. However, the relative concentrations of individual components in gas mixtures (e.g., H2, CO2, methane, ethane, propane, i-butane, n-butane) may vary over several orders of
テクニカルサービス連絡先