Merck
22145-U
ガスサンプリング用真空採取瓶
size 1000 mL, PTFE stopcock
別名:
ガスサンプリングバルブ、1000 mL
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥37,700
¥37,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
PTFE stopcock
テクニック
whole air sampling: suitable
サイズ
1000 mL
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
22144-U22146-U22147-U
material
PTFE stopcock
material
glass stopcock
material
glass stopcock
material
glass stopcock
technique(s)
whole air sampling: suitable
technique(s)
whole air sampling: suitable
technique(s)
whole air sampling: suitable
technique(s)
whole air sampling: suitable
size
1000 mL
size
1000 mL
size
125 mL
size
250 mL
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
詳細
気体サンプルの捕集と輸送を行ない、プラグタイプのセプタムを介して一定量を取り出すためのガラス容器です。輸送時や現場で使用時の損傷を防ぐため、焼きなまし処理を行なっています。PTFEまたは高真空ガラス製二方コックも販売しています。1本のガラスチュ-ブには、ハ-フホ-ル付きシリンダ-型Thermogreenセプタム1個が付属しています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hi, what are the valves materials and what is the maximum pressure that a 1L bulb can take
    1 回答
    1. The valve material of this product is PTFE. The maximum pressure the 1L bulb can withstand is approximately 80 psi, provided there are no imperfections such as chips, check marks, or cracks in the glass.