The outer diameter of the outlet barb is 8 mm, and the inner diameter is 5 mm.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥27,900 |
この商品について
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104008
material
glass stopcock
Quality Level
technique(s)
whole air sampling: suitable
size
125 mL
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
気体サンプルの捕集と輸送を行ない、プラグタイプのセプタムを介して一定量を取り出すためのガラス容器です。輸送時や現場で使用時の損傷を防ぐため、焼きなまし処理を行なっています。PTFEまたは高真空ガラス製二方コックも販売しています。1本のガラスチュ-ブには、ハ-フホ-ル付きシリンダ-型Thermogreenセプタム1個が付属しています。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| material glass stopcock | material glass stopcock | material PTFE stopcock | material glass stopcock |
| technique(s) whole air sampling: suitable | technique(s) whole air sampling: suitable | technique(s) whole air sampling: suitable | technique(s) whole air sampling: suitable |
| application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring |
| size 125 mL | size 1000 mL | size 1000 mL | size 250 mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ガスサンプリング用真空採取瓶
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| 22146-U | 04061835551453 |