Merck
23820-U
ピンバイスドリルキット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この商品について
NACRES:
SB.54
UNSPSC Code:
12352200
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
General description
堅いフェルールまたは柔らかいフェルールに、必要な穴を正確に開けます。ピンバイスと14本のドリルビットが含まれています。
0.33 mm (0.0135インチ)
0.40 mm (0.016インチ)
0.56 mm (0.022インチ)
0.63 mm (0.025インチ)
0.72 mm (0.028インチ)
0.77 mm (0.031インチ)
0.83 mm (0.033インチ)
0.91 mm (0.036インチ)
0.97 mm (0.038インチ)
1.02 mm (0.040インチ)
1.06 mm (0.042インチ)
1.17 mm (0.046インチ)
1.40 mm (0.055インチ)
1.61 mm (0.061インチ)
バイスの柄にすべてのドリルチップを収納できるため、すぐに使用できるようになります。バイスは、FIDのノズル、注射針、その他の小さな開口部を洗浄するときに細いワイヤーを押さえるのにも便利です。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)