Merck
27003
バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き硬質Thermosetキャップ(緑色)付き、組立済み、100本入り
volume 15 mL, amber glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, thread for 18-400
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 PKG
¥25,300
¥25,300
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
41122001
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
特徴
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
21 mm × 70 mm
容量
15 mL
フィッティング
thread for 18-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
270002713827181
feature
closure type green melamine solid-top cap, closure type screw top vial
feature
closure type green melamine solid-top cap, closure type screw top vial
feature
closure type green melamine solid-top cap, closure type screw top vial
feature
closure type green melamine solid-top cap, closure type screw top vial
material
F217/PTFE cap liner, amber glass vial, PTFE liner, green melamine resin cap (solid-top)
material
F217/PTFE cap liner, PTFE liner, amber glass vial (standard opening - 4.6 mm), green melamine resin cap (solid-top)
material
F217/PTFE cap liner, PTFE liner, clear glass vial, green melamine resin cap (solid-top)
material
F217/PTFE cap liner, PTFE liner, clear glass vial, green melamine resin cap (solid-top)
fitting
thread for 18-400
fitting
thread for 8-425
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 24-400
volume
15 mL
volume
2 mL
volume
4 mL
volume
40 mL
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
21 mm × 70 mm
O.D. × H
-
O.D. × H
15 mm × 45 mm
O.D. × H
29 mm × 82 mm
アプリケーション
GC/MS/MSを用いた残留分析において血清をデカントする際に用いられます。[1]また、塩化オキサリルのジオキサン溶液と、亜鉛やマグネシウムなどの陽性金属の反応を調べる際に、反応およびデベロップメントチャンバーとして用いられています。[2]
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 27088-UVials, screw top, amber glass (vial only), volume 15 mL, amber glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 eaSDS
  • 27163Screw cap, solid top with PTFE liner, pkg 100, green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 15 mL vial with 18 mm threadSDS
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zn-Mediated Reduction of Oxalyl Chloride Forming CO and Its Application in Carbonylation Reactions.
Markovic?, Martin, et al.
Organic Letters, 17.22, 5618-5621 (2015)
Human maternal and umbilical cord blood concentrations of polybrominated diphenyl ethers.
Foster, Warren G., et al.
Chemosphere, 84.10, 1301-1309 (2011)
質問
  1. 안녕하세요, 최근에 표준품 소분을 위해 이 바이알 패키지를 구매했습니다. 혹시 이 바이알 내부에 PE처리가 되었는지 궁금합니다.
    1 回答
    1. These vials are not polyethylene glycol (PEG) treated.