Merck
27005
Supelco
バイアル、フェノール樹脂製穴開きキャップ付きスクリュートップ、組立済み
volume 2 mL, amber glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, red PTFE/silicone septum
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
amber glass vial (standard opening - 4.6 mm)
black phenolic cap (open-top)
red PTFE/silicone septum
特徴
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 8-425
適合性
for use with Varian 8100/8200 Autosampler
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
270062700827148
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type black phenolic hole cap
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
fitting
thread for 8-425
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 18-400
fitting
thread for 15-425
material
amber glass vial (standard opening - 4.6 mm), red PTFE/silicone septum, black phenolic cap (open-top)
material
amber glass vial, black phenolic cap (open-top), tan PTFE/silicone septum
material
amber glass vial, black phenolic cap (open-top), tan PTFE/silicone septum
material
black phenolic cap (open-top), clear glass vial, tan PTFE/silicone septum
compatibility
for use with Varian 8100/8200 Autosampler
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
詳細
Vials are used basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Screw top glass vials are used on many autosamplers with a standard opening of 4.6 mm. Amber glass prevents the samples from exposure to UV light. The threads on the standard opening vials are 8-425. Includes a phenolic open top cap and a red PTFE/silicone septum suitable for use with most organic solvents (until pierced) and not recommended for use with chlorosilanes.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先