Merck
27022
Supelco
穴を開けられるPTFE/シリコーンセプタムとスクリューキャップとの組合せ
black polypropylene cap, thread for 24-400, PTFE/silicone, septum thickness 3 mm, for use with 20, 40, or 60 mL vial, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
PTFE/silicone
black polypropylene cap
特徴
closure type black polypropylene hole cap
包装
pkg of 100 ea
セプタム厚
3 mm
フィッティング
thread for 24-400
適合性
for use with 20, 40, or 60 mL vial
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
270202726227019
fitting
thread for 24-400
fitting
thread for 18-400
fitting
thread for 8-425
fitting
thread for 15-425
material
PTFE/silicone , black polypropylene cap
material
PTFE/silicone , black polypropylene hole cap
material
PTFE/silicone , black polypropylene hole cap
material
PTFE/silicone , black polypropylene hole cap
compatibility
for use with 20, 40, or 60 mL vial
compatibility
for use with 15 mL vial
compatibility
for use with 2 mL vial (standard opening)
compatibility
for use with 7 mL vial
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
septum thickness
3 mm
septum thickness
1.5 mm
septum thickness
1.5 mm
septum thickness
1.5 mm
アプリケーション
It may be used to cut and store fresh plant material for collecting volatiles in solid phase microextraction (SPME) technique. It may also be used in liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC–MS/MS) method for determining bisphenol A, 4-t-octylphenol and 4-nonylphenol in human blood serum.
関連製品
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Bisphenol A, 4-t-octylphenol, and 4-nonylphenol determination in serum by Hybrid Solid Phase Extraction?Precipitation Technology technique tailored to liquid chromatography?tandem mass spectrometry.
Asimakopoulos, Alexandros G., and Nikolaos S. Thomaidis.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 986, 85-93 (2015)
Electroantennographic responses of the small chestnut weevil Curculio sayi (Coleoptera: Curculionidae) to volatile organic compounds identified from chestnut reproductive plant tissue.
Keesey, Ian W., et al.
Environmental Entomology, 41.4, 933-940 (2012)
テクニカルサービス連絡先