Merck
27036
Supelco
Micro-Reaction Vessel, black phenolic solid cap, pkg of 12
volume 1 mL, clear glass vial, styrene-butadiene septum, O.D. × H 16 mm × 40 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
clear glass vial
styrene-butadiene septum
特徴
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
graduations
pre-assembled
包装
pkg of 12 ea
外径 × H
16 mm × 40 mm
容量
1 mL
フィッティング
thread for 15-425
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 3
当該品目
27038-U27479
マイクロ反応容器 volume 10 mL, clear glass vial, O.D. × H 26 mm × 72 mm, PTFE/silicone septum, graduations: no
27479
マイクロ反応容器
feature
closure type black phenolic solid top cap, graduations, closure type screw top vial, pre-assembled
feature
closure type black phenolic solid top cap, closure type screw top vial, graduations, pre-assembled
feature
closure type black phenolic hole cap, graduations: no, pre-assembled
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 20-400
fitting
thread for 24-400
material
clear glass vial, styrene-butadiene septum
material
clear glass vial, styrene-butadiene septum
material
PTFE/silicone septum, clear glass vial
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 12 ea
O.D. × H
16 mm × 40 mm
O.D. × H
20 mm × 47 mm
O.D. × H
26 mm × 72 mm
特徴および利点
  • Micro Reaction Vessel of volume 1 mL is cone shaped for easy removal of small samples.
  • Constructed of heavy wall borosilicate glass.
  • Supplied with black phenolic solid top cap.
  • Can be autoclaved or centrifuged.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先