物質
F217/PTFE liner
solid green melamine resin cap
特徴
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
49 °C temp. limit
フィッティング
thread for 13-425
適合性
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | 27152 | 27163 | 27186 |
---|---|---|---|
feature closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner | feature closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner | feature closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner | feature closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner |
material F217/PTFE liner, solid green melamine resin cap | material F217/PTFE liner, green melamine resin solid cap | material F217/PTFE liner, green melamine resin solid cap | material F217/PTFE liner, green melamine resin solid cap |
fitting thread for 13-425 | fitting thread for 15-425 | fitting thread for 18-400 | fitting thread for 24-400 |
compatibility for use with 4 mL vial with 13-425 thread | compatibility for use with 7 mL vial with 15-425 thread | compatibility for use with 15 mL vial with 18 mm thread | compatibility for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread |
packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea |
parameter 49 °C temp. limit | parameter 49 °C temp. limit | parameter 49 °C temp. limit | parameter 49 °C temp. limit |
詳細
アプリケーション
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック