Merck
27161
バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き硬質Thermosetキャップ(緑色)付き、組立済み、100本入り
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, thread for 18-400
別名:
PK100 15ML CLEAR VIAL、ねじ蓋式、PTFE裏張り付き固形キャップ
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥24,900
¥24,900
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.43
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
特徴
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
21 mm × 70 mm
容量
15 mL
フィッティング
thread for 18-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
2713427150-U27172-U
volume
15 mL
volume
2 mL
volume
7 mL
volume
22 mL
fitting
thread for 18-400
fitting
thread for 8-425
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 20-400
material
F217/PTFE cap liner, clear glass vial, PTFE liner, green melamine resin cap (solid-top)
material
F217/PTFE cap liner, PTFE liner, clear glass vial (standard opening - 4.6 mm), green melamine resin cap (solid-top)
material
F217/PTFE cap liner, PTFE liner, clear glass vial, green melamine resin cap (solid-top)
material
F217/PTFE cap liner, PTFE liner, clear glass vial, green melamine resin cap (solid-top)
feature
closure type green melamine solid-top cap, closure type screw top vial
feature
closure type green melamine solid-top cap, closure type screw top vial
feature
closure type green melamine solid-top cap, closure type screw top vial
feature
closure type green melamine solid-top cap, closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
21 mm × 70 mm
O.D. × H
-
O.D. × H
17 mm × 60 mm
O.D. × H
23 mm × 85 mm
詳細
バイアル(容量15 mL、透明ガラス製バイアル、外径 × 高さ = 21 mm × 70 mm)は、基本的にオートサンプラーからサンプルを注入するのに適しています。オートサンプラーの針は、注入中にキャップを突き通し、必要なアリコート(分量)のサンプルをバイアルから抜き取ります。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)