Merck
27184
Supelco
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製(キャップは付属しません)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥20,800
¥20,800
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥20,800
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥20,800
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
物質
clear glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
29 mm × 82 mm × 17 mm
容量
40 mL
フィッティング
thread for 24-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
27379SU86000127111
fitting
thread for 24-400
fitting
thread for 24-400
fitting
thread for 24-400
fitting
thread for 13-425
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
volume
40 mL
volume
40 mL
volume
40 mL
volume
4 mL
material
clear glass vial
material
clear glass vial
material
clear glass vial
material
clear glass vial
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
29 mm × 82 mm × 17 mm
O.D. × H × I.D.
-
O.D. × H × I.D.
-
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
アプリケーション
Clear glass, screw top vials with hole-cap PTFE/silicone septa may be used, to contain plant tissue in an experimental study done in order to identify major volatiles emanating from chestnut reproductive plant tissue.[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)