Merck
27199
ヘッドスペースバイアル、透明ガラス、ベベル型瓶口、平底
volume 20 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥7,370
¥7,370
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.43
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
beveled finish clear glass vial
flat bottom
特徴
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
23 mm × 75 mm × 12.5 mm
容量
20 mL
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
271982719727293
volume
20 mL
volume
10 mL
volume
6 mL
volume
6 mL
material
beveled finish clear glass vial, flat bottom
material
beveled finish clear glass vial, flat bottom
material
beveled finish clear glass vial, flat bottom
material
beveled finish clear glass vial
fitting
thread for 20 mm
fitting
thread for 20 mm
fitting
thread for 20 mm
fitting
thread for 20 mm
feature
closure type crimp top vial
feature
closure type crimp top vial
feature
closure type crimp top vial
feature
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
23 mm × 75 mm × 12.5 mm
O.D. × H × I.D.
23 mm × 46 mm × 12.5 mm
O.D. × H × I.D.
23 mm × 38 mm × 12.5 mm
O.D. × H × I.D.
-
アプリケーション
ヘッドスペースバイアルは、モデルプロバイオティクス細菌Lactobacillus plantarum含有キトサンでコーティングされ凍結乾燥/流動床乾燥されたアルギン酸マイクロカプセルの安定性解析用サンプルの貯蔵で使用される可能性があります。[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stability of probiotic Lactobacillus plantarum in dry microcapsules under accelerated storage conditions.
Albadran, Hanady A., et al.
Food Research International, 74 , 208-216 (2015)