27267-U
バイアル、スクリュートップ、褐色ガラス(キャップは付属しません)
volume 2 mL, amber glass vial, thread for 10-425, pkg of 100 ea
スキップする
物質
amber glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 10-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | 27185-U | 27115-U | 27088-U |
|---|---|---|---|
| fitting thread for 10-425 | fitting thread for 24-400 | fitting thread for 13-425 | fitting thread for 18-400 |
| material amber glass vial | material amber glass vial | material amber glass vial | material amber glass vial |
| volume 2 mL | volume 40 mL | volume 4 mL | volume 15 mL |
| feature closure type screw top vial | feature closure type screw top vial | feature closure type screw top vial | feature closure type screw top vial |
| packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea |
| O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm | O.D. × H × I.D. 29 mm × 82 mm × 17 mm | O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm | O.D. × H × I.D. 21 mm × 70 mm × 12 mm |
アプリケーション
オートサンプラー互換性:
PerkinElmer Autosystem
PE ISS-100、200、Integral 4000、およびSeries 200
Shimadzu GCおよびLC Autosampler
Spark Marathon、Midas、Triathlon
Thermo HPLC Spectra System
Waters Alliance
PerkinElmer Autosystem
PE ISS-100、200、Integral 4000、およびSeries 200
Shimadzu GCおよびLC Autosampler
Spark Marathon、Midas、Triathlon
Thermo HPLC Spectra System
Waters Alliance
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3