Merck
27454-U
PTFE/ラバー製セプタム付きクリンプシール
seal diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm,
pressure release open center
, PTFE/rubber septum, pkg of 100 ea
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
100 EA
¥30,200
¥30,200
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122001
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
PTFE/ラバー製セプタム付きクリンプシール, seal diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm,
pressure release open center
, PTFE/rubber septum, pkg of 100 ea
material
PTFE/rubber septum
silver aluminum seal
packaging
pkg of 100 ea
seal diam. × thickness
20 mm × 3.0 mm
compatibility
for use with 20mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
33233-U27102-U854980-U
material
PTFE/rubber septum, silver aluminum seal
material
PTFE/red rubber septum, silver aluminum seal
material
PTFE/red rubber septum, silver aluminum seal
material
septum (TFE/butyl/red rubber), silver aluminum seal
compatibility
for use with 20mm crimp top vial
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1 × 1000 ea (33233-U)
packaging
pkg of 1 × 100 ea (27102-U)
packaging
pkg of × 1000 ea
seal diam. × thickness
20 mm × 3.0 mm
seal diam. × thickness
11 mm × 1.0 mm
seal diam. × thickness
-
seal diam. × thickness
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)