29627U
29627-U
¥13,000
出荷予定日2025年4月08日
1 of 10
29624-U
SGEオートシリンジ、固定ニードル、CTC/LEAP用
29625-U
Sigma-Aldrich
SAB1412303
ANTI-EPHB3 antibody produced in mouse
24421
他のオートサンプラー用SGEシリンジ
Millipore
1.46765
ReadyPlate 55 Slanetz&Bartley ISO 7899
26891-U
SGE社オートサンプラー用シリンジ、気密、固定針型、デュアルゲージ
29626-U
26257
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
26248
SGE MicroVolume syringes with standard plunger
26236
SGE Plunger-Protected Syringe, Removable Needle
cone tip stainless steel needle
23 ga
color (dark orange)
point style 1syringe type F (cemented needle)
pkg of 1 ea
SGE 002987
50 mm × 0.63 mm
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.