Merck
29629-U
SGEオートシリンジ、固定ニードル、CTC/LEAP用
25F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 25 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
CTC/LEAP Fixed-Needle SGE Autosampler Syringes
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
cone tip needle (point style 1)
glass syringe
ニードルサイズ
23 ga
詳細
color (green)
特徴
syringe type F (cemented needle)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 003987
ニードルL × 外径
50 mm × 0.63 mm
容量
25 μL