Merck
33106
Vials, crimp top, serum bottle
volume 30 mL, clear glass bottle, O.D. × H 36.6 mm × 62.8 mm, pkg of 36 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
UNSPSCコード:
41121806
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
clear glass bottle
特徴
autoclavable
closure type crimp top vial
包装
pkg of 36 ea
外径 × H
36.6 mm × 62.8 mm
容量
30 mL
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
アプリケーション
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)