Merck
33108-U
Vials, crimp top, serum bottle
volume 50 mL, clear glass bottle, O.D. × H 43 mm × 73 mm, pkg of 36 ea
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
36 EA
¥13,800
¥13,800
在庫数0
バルクの問い合わせ
この商品について
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122001
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
clear glass bottle
feature
autoclavable, closure type crimp top vial
packaging
pkg of 36 ea
O.D. × H
43 mm × 73 mm
volume
50 mL
fitting
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
33110-U33109-U33111-U
feature
autoclavable, closure type crimp top vial
feature
autoclavable, closure type crimp top vial
feature
autoclavable, closure type crimp top vial
feature
autoclavable, closure type crimp top vial
material
clear glass bottle
material
clear glass bottle
material
clear glass bottle
material
clear glass bottle
fitting
thread for 20 mm
fitting
thread for 20 mm
fitting
thread for 20 mm
fitting
thread for 20 mm
volume
50 mL
volume
100 mL
volume
50 mL
volume
100 mL
packaging
pkg of 36 ea
packaging
pkg of 36 ea
packaging
pkg of 272 ea
packaging
pkg of 144 ea
O.D. × H
43 mm × 73 mm
O.D. × H
-
O.D. × H
43 mm × 73 mm
O.D. × H
51.7 mm ( ) × 94.5 mm
General description
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)