Merck
33279-U
クリンパー
Hand crimper, for use with 13mm seals, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
包装
pkg of 1 ea
適合性
for use with 13mm seals
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelcoハンディクリッパーは、一貫して信頼性の高いシーリングが可能であるため、毎回確実にバイアルを密閉できます。耐久性が高く、長期間使用できるよう、高品質な構造が設計されており、スムースで簡易な操作が可能になっています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Decapper O.D. 20 mm
Supelco
Z292168
Decapper
Vial Decapper, pliers-type for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
33283
Vial Decapper, pliers-type