Merck
33282
Vial Decapper, pliers-type
for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
別名:
Decapper
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥12,300
¥12,300
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
Decapper, pliers style
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 13mm crimp seals
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
332813328333183
Vial Decapper, pliers-type for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
33282
Vial Decapper, pliers-type
Vial Decapper, pliers-type for use with 11 mm crimp seals, pkg of 1 ea
33281
Vial Decapper, pliers-type
Vial Decapper, pliers-type for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
33283
Vial Decapper, pliers-type
Hand Decapper for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
Supelco
33183
Hand Decapper
compatibility
for use with 13mm crimp seals
compatibility
for use with 11 mm crimp seals
compatibility
for use with 20mm crimp seals
compatibility
for use with 20mm crimp seals
description
Decapper, pliers style
description
Decapper, pliers style
description
Decapper, pliers style
description
Hand decapper
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
General description
Vial Decapper, pliers-type is used for quick and easy removal of a 13 mm aluminum seal.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. do these have the ability to have different identifying dies to mark different personal that seal metal (aluminum)
    1 回答
    1. This product is a vial decapper designed for the removal of 13 mm aluminum crimp seals. This product is not intended for sealing vials, but rather unsealing them.