Merck
33304
Mininert® バルブ、スクリュースレッド
for use with 24/400 mm thread, pkg of 12 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
eCl@ss:
32060101
物質
white PTFE valve
包装
pkg of 12 ea
アプリケーション
environmental
適合性
for use with 24/400 mm thread
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
これらの弁は、取り扱いが極めて簡単です。
1. 緑色のボタンを押して弁を開きます
2. 針を隔膜に差し込んでサンプルを採取します
3. 針を抜き、押して閉じます
以下の利点があります。
  • ポリテトラフルオロエチレン構造により不活性です。酸と有機溶媒を使用する場合、ポリテトラフルオロエチレンが有用です。
  • 密封能力が高いため、ほとんどの揮発性液体および低圧の気体を収容できます。
  • Mininert弁は105°F(40°C)まで使用できます。
  • 0.036インチ(0.9 mm)の開口部には20ゲージまでの針が入ります。
シリコーン隔膜、赤色
アプリケーション
Mininert® valve may be used to seal screw-thread side-arm holding Erlenmeyer flasks containing enrichment cultures; during enrichment culture technique which was used to isolate bacteria from activated sludge, capable of degrading a wide range of aromatic hydrocarbons in mixtures, like ethylbenzene (EBZ), o-, m-, and p-xylene, naphthalene, isopropylbenzene (IPB), styrene (STYR), 1,2,4- and 1,3,5-trimethylbenzene (TMB), 2-chlorotoluene, and 1,2-, 1,3-, and 1,4-dichlorobenzene (DCB), as sources of carbon and energy.
Mininert弁は、ビンやその他の容器に使用する漏れのないキャップで、 クリンプとネジの両方のタイプがあります。ポリテトラフルオロエチレンとガラスのみが容器の内容物と接触します。以下の用途に最適のキャップです。
  • 較正用スタンダード
  • 空気または湿気に敏感な流体
  • 誘導体化試薬
  • 揮発性化学薬品
その他情報
Mininert弁を使用できる最高温度は105°F(40°C)です。Mininert弁を高温で使用してから室温に戻すと、弁にわずかな漏れが生じることがあります。
法的情報
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先