物質
white PTFE valve
包装
pkg of 12 ea
適合性
for use with 20 mm crimp seal
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
これらの弁は極めて簡単に使用できます。
1. 緑色のボタンを押して弁を開きます
2. ニードルをセプタムに挿入して試料を採取します
3. ニードルを取り外し、押して閉じます。
以下の利点があります。
1. 緑色のボタンを押して弁を開きます
2. ニードルをセプタムに挿入して試料を採取します
3. ニードルを取り外し、押して閉じます。
以下の利点があります。
- 不活性化するためのPTFE構造。PTFEは酸と有機溶媒で作業するときに有用です。
- ほとんどの低圧揮発性液体および気体を収容するための良好な密封能力。
- Mininert弁は105°Fまで使用できます。
- 0.036インチ(0.9 mm)の開口部は、20ゲージのニードルまで許容します。
- シリコーンセプタム
クリンプトップバイアル用Mininertバルブ
- 5~100mLバイアル(20mmシ-ル)用です。
- 取り付けには道具は必要ありません。
- 不活性なPTFE製です。
アプリケーション
Mininert valves are leak-tight closures for vials and other containers. They are available in both crimp and screw thread versions. Only PTFE and glass are in contact with the contents of the container.
They are the ideal closure for the following applications:
They are the ideal closure for the following applications:
- Calibration standards
- Air- or moisture-sensitive fluids
- Derivatizating reagents
- Volatile chemicals
法的情報
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
置換部
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック