Merck
504971
Supelco
Discovery® C18 HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
eCl@ss:
32110501
認証
suitable for USP L1
品質水準
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Discovery®
標識化の程度
12% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
300 m2/g
表面被覆率
3 μmol/m2
不純物
<10 ppm metals
マトリックス
silica gel, high purity, spherical particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
180 Å
operating pH range
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
C18カラムを指定するあらゆる方法でDiscovery®C18カラムを使用してください。優れたピーク形状、再現性、安定性により、難しいものからルーチンまであらゆるC18カラムを用いる方法で本品を選択していただけます。
特徴および利点
  • 優れた再現性
  • 塩基性、酸性分析対象物に対する優れたピ-ク形状
  • 安定で、低ブリ-ドのLC-MS分離
  • ペプチドや小さなタンパク質の分離
  • 多くの同等のC18カラムよりも低い疎水性で迅速な分析を提供
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
関連コンテンツ
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
テクニカルサービス連絡先