Merck
54995
PEEK製チューブ
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.062 in., natural
ログイン組織・契約価格を表示する
eCl@ss:
32119290
パラメーター
5000 psi max. pressure
L × 外径 × 内径
10 ft × 1/8 in. × 0.062 in.
natural
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)チューブは、HPLCシステムのさまざまな場所でステンレス製チューブの代わりに広く使われるようになりました。金属錯化剤や特定の生化学化合物を取り扱う際など、サンプルと金属部品との接触を回避しなければならない場合に特に有用です。PEEKチューブにはその他にも以下のような利点があります:柔軟性、切りやすさ、非常に高い機械的安定性と化学的適合性、100 °Cまで使用できる。テトラヒドロフラン(THF)、ジメチルスルホキシド(DMSO)、塩化メチレン、濃硝酸、および濃硫酸はPEEKチューブとは併用できません。弊社の1/16 in. PEEKチューブは、内径がすぐに分かるように色分けされています。長さ3 m。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先