Merck
55058
Bottom-of-the-Bottle フィルター/スパージャ
pore size 2 μm
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Upchurch Scientific, Inc A-435
直径
28 mm
ポアサイズ
2 μm
詳細
Bottom-of-the-Bottle filter/sparger is an accessory for use with Mobile Phase Reservoir System.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Bottom-of-the-Bottle is a trademark of IDEX Health & Science, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)