サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥25,400 |
この商品について
製品名
Supel™ QuE, PSA/C18 (EN) Cleanup Tube, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
agency
suitable for BS EN 15662:2008
Quality Segment
composition
Discovery® C18, 25 mg , magnesium sulfate, 150 mg , Supelclean™ PSA, 25 mg
packaging
pack of 100
technique(s)
QuEChERS: suitable
centrifuge tube volume
2 mL
application(s)
food and beverages
General description
QuEChERS 法を用い、食品/農産物サンプルを、多量の塩類(例:塩化ナトリウムおよび硫酸マグネシウム)および/または緩衝剤(例:クエン酸)の存在下で、最初に水性混和性溶媒(例:アセトニトリル)で抽出します。これにより、液相分離が誘発され、それぞれ酸と塩基に不安定な農薬が安定化されます。少量の有機相は、振盪および遠心分離した後、SPE を用いてさらに浄化されます。SPE チューブを使用する従来法とは異なり、分散 SPE では、大量の SPE(例:Supelclean PSA、ENVI-Carb、および/または Discovery DSC-18)を抽出物と混合することにより、浄化が促進されます。サンプル浄化後、混合物を遠心分離し、得られた上清は直接分析するか、または分析前に小さな追加処理をすることができます。
Supelco は、あらかじめ定めた量の塩類と SPE 吸着剤を含む一連のバイアルと遠心チューブを備え、今日使用されている最も一般的な方法構成をサポートしています。
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description PSA/C18 (EN) Cleanup Tube, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS | description Non-Buffered Tube 2, pk of 50, suitable for PFAS testing | description Non-Buffered Tube 1, pk of 50 | description PSA/ENVI-Carb™ (EN) Cleanup Tube 1, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS |
| application(s) food and beverages | application(s) PFAS testing | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| packaging pack of 100 | packaging pk of 50 | packaging pk of 50 | packaging pack of 100 |
| centrifuge tube volume 2 mL | centrifuge tube volume 15 mL | centrifuge tube volume 15 mL | centrifuge tube volume 2 mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| agency suitable for BS EN 15662:2008 | agency suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA ACB B23-05b | agency - | agency suitable for BS EN 15662:2008 |
| technique(s) QuEChERS: suitable | technique(s) QuEChERS: suitable | technique(s) QuEChERS: suitable | technique(s) QuEChERS: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supel™ QuE
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified