Merck
57030-U
Supelco
Visiprep SPE 真空マニフォールド、PTFE フリー
standard, 12-port model
別名:
カートリッジチューブ用 12 ポート SPE 真空マニフホールド
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥194,000
¥194,000
本日発送予定詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
この商品について
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.21
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
UHMW PE frit
polypropylene tube
品質水準
認証
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
製品種目
Visiprep
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
適合性
suitable for (for PFAS testing)
アプリケーション
PFAS testing
environmental
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
57250-U5726557103-U
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
material
UHMW PE frit, polypropylene tube
material
UHMW PE frit, polypropylene tube
material
PTFE frit, polypropylene tube
material
-
agency
suitable for DIN 38407-42
agency
suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 533, suitable for EPA 537.1, suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA ACB B23-05b, suitable for EPA OTM-45, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for ISO 21675 2019, suitable for ISO 25101, suitable for ISO/CEN 15968-2010
agency
-
agency
-
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
reg. compliance
-
reg. compliance
-
product line
Visiprep
product line
Visiprep
product line
Visiprep
product line
-
詳細
Visiprep固相抽出バキュームマニホールドおよび付属品は、固相抽出による実験用液体サンプルの調製および精製を自動化します。真空ポンプと併用することで、Visiprep™マニホールドは、12本または24本までの試料を同時に抽出することができ、液液抽出法と比較して、サンプル処理量を大幅に増加させると同時に、サンプル調製のハンズオンタイムを削減します。Visiprepバキュームマニホールドは、真空開放バルブと自立型カバーを備えており、精密な流量調節と安全で容易な使用を提供します。メルクの流量調節弁は、カバー内蔵の個々のねじ式バルブを回転することで、各チューブを通る流量の精密な操作を可能にします。メルクの最近最適化された標準マニホールドは、PFAS検査領域におけるSPECIAL法に適しています。PFAS(PTFEなど)を含有するすべての重要な部品は、超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)やステンレス鋼(ニードルガイド)などのPFASフリーの代替品に置き換えられています。これにより、SPEプロセス中のPFASバックグラウンドの混入が低く抑えられます。ガラス容器は強力な溶媒にばく露しても、溶解、曇り、変色を起こしません。マニホールドラックには、オートサンプラー用もしくは小型シンチレーション用バイアル、10 mmもしくは16 mm試験管、または1、2、5もしくは10 mLメスフラスコが収容されます。オプションのプレートは、12ポートモデルで最大10本の20 mLシンチレーションバイアルが入ります。 真空開放バルブは、真空レベルの調節を改善し、より確実なバルブの閉鎖を保証します。このねじ式バルブには、超高分子量ポリエチレン製コーン形シールが装着されています(PTFEフリーになりました)。ねじを締めると完全な密封が確保され、バルブで漏れは起こりません。ねじを緩めると密封が破られ、直ちに真空を開放して抽出を停止したりマニホールドカバーを持ち上げたりすることが可能になります。4本ある2インチの脚でカバーを作業面に立てて、SPEチューブを直立位置に保つことができます。これにより、溶媒ガイドが作業面に置かれて損傷したり汚染されたりするのが防がれます。 マニホールド上の乾燥用アタッチメントは別売りです。数分間で取り付け可能で、どのような不活性ガスも使用できます。また、乾燥用アタッチメントは回収されたサンプルの濃縮にも便利です。各チューブへのガス流は個別に調節することができます。
アプリケーション
ポリフェノール含量を LC-MS 分析で測定することを目的に固体相抽出によりブドウからポリフェノールを分離するために、Visiprep SPE 真空マニフォールドが使用されました。[1]このマニフォールドは、表層水および下水沈殿物の溶媒抽出物の濃縮および精製にも使用されました。[2]さらに、固相抽出酵素結合免疫吸着アッセイ(SPE-ELISA)を用いて水中のエストロンを抽出および測定するためにも使用されました。[3]
特徴および利点
  • 特許取得済みの各SPEポート内のねじ式バルブによる精密な流量調節
  • 溶媒にばく露しても溶解、曇り、変色を起こさないガラス容器
  • ユーザーがマニホールドからカバーを外して容易に作業面に置くことのできる脚
  • 密封および真空の調節を促進するねじ式の溶媒耐性真空開放ゲージおよびバルブ。バルブは1/4″真空チューブと接続されます。
  • PP回収容器用ラックは、オートサンプラー用バイアル、シンチレーション用バイアル(外径22.75 mm推奨)、10および16 mm試験管、1、2、5、10 mLメスフラスコを収容します。12ポートモデルでは、20 mLシンチレーション用バイアル用のオプションのプレートを利用できます。
法的情報
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kristina Mladenov et al.
Journal of cosmetic science, 71(5), 251-262 (2020-10-07)
Caffeine is extensively used in cellulite and hair growth cosmetic products. Regulations in the field of cosmetics require manufacturers to list caffeine in the ingredient list on product labels, but its exact content in these products is not declared. On
Aysha Ferdoushi et al.
Frontiers in oncology, 10, 1601-1601 (2020-09-29)
Schwann cells (SCs), the glial component of peripheral nerves, have been identified as promoters of pancreatic cancer (PC) progression, but the molecular mechanisms are unclear. In the present study, we aimed to identify proteins released by SCs that could stimulate
Nazli Bahrami et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 200, 105641-105641 (2020-03-11)
The aromatase inhibitors (AIs), letrozole (Femar®/Femara®) and exemestane (Aromasin®), are widely used to treat estrogen receptor (ER) positive breast cancer in postmenopausal patients. In the setting of metastatic breast cancer, these drugs may be used after another causing new responses
Guangdi Wang et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 14(5), 1353-1364 (2012-03-23)
Endocrine disrupting compounds (EDCs), represented by steroid hormones, organochlorine pesticides (OCPs), polychlorinated biphenyls (PCBs), and bisphenol A have been determined in four sediment cores from the Gulf of Mexico, from New Orleans surface water (Lake Pontchartrain and Mississippi River), and
Angeles M Alonso Borbalán et al.
Journal of chromatography. A, 1012(1), 31-38 (2003-09-26)
There is considerable interest in the analysis of phenolic compounds due to their involvement in the organoleptic characteristics of foods and drinks, and their contribution to protection against cardiovascular diseases and cancers through their antioxidant activity. This article describes studies
資料
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Learn how method EPA 533 is used for sample collection and preparation, featuring Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE cartridges for LC-MS analysis on an Ascentis® Express PFAS HPLC Column.
Simultaneous determination of 27 PFAS chemical compounds after enriching the water samples with SPE using a Supelclean® ENVI-WAX weak anion exchange tube.
LC-MS/MS determination of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in water samples using Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE cartridges as per EPA Method 1633.
すべて表示
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
質問
1–10/10 質問  
  1. Which items exactly are included with the Visiprep™ SPE Vacuum Manifold?
    1 回答
    1. This product includes a chemically resistant plastic base, glass basin, vacuum bleed valve with gauge, collection vessel racks, retaining clips for the collection racks, solvent guide needles, and a chemically resistant plastic cover with 12 flow control valves installed.
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  4. What is the spacing between ports for the 12 and 24 manifolds. Will spacing accommodate 60mL reservoirs such as PN 57022 in neighboring positions.
    1 回答
    1. Following are the dimensions for the valve placements.
      Visiprep 12 Port, Product numbers 57030-U & 57044
      1 1/8" (1.14") Between valves (center to center)
      1 5/8" Between rows (center to center)
      Visiprep 24 Port, Product numbers 57250-U & 57265
      7/8" (0.875") Between valves (center to center)
      1 3/8" Between rows (center to center)
      All ports on the 12 and 24 vacuum manifolds can only be used simultaneously with 1, 3, and 6mL tubes. In order to use all ports of the manifold with 12, 20, or 60 mL SPE tubes, Long Stem Flow Control Valves are required – see product 57048.
      役に立ちましたか?
  5. What additional items are required to utilize Visiprep Manifold 57030-U?
    1 回答
    1. To operate both the standard Visiprep SPE Manifolds (57030-U and 57044) and the Visiprep DL Manifolds (57265 and 57250-U), you will need a vacuum pump and a Waste Trap Kit (57120-U). The waste trap should be installed between the manifold and pump to ensure that the waste going into the glass basin is pulled through the front gage and out into the waste trap.
      Other necessary items include:
      • SPE tube of choice
      • Vials, test tubes, or other collection vessels that fit the polypropylene collection vessel racks, accommodating autosampler vials, small scintillation vials, 10 and 16 mm test tubes, and 1, 2, 5, and 10-mL volumetric flasks. An optional plate for 20 mL scintillation vials is available for 24-port models.
      役に立ちましたか?
  6. What leads to the vacuum gauge needle on the Visiprep SPE Manifold to bounce back and forth instead of being steady?
    1 回答
    1. The fluctuation of the vacuum gauge needle usually indicates a faulty diaphragm, necessitating the replacement of the entire gauge. Part number 57035-U is the Vacuum Gauge with Bleed Valve for both the 12-Port and 24-Port Visiprep SPE Manifolds.
      For the Visiprep Vacuum Gauge, the gasket is an essential matched part and, as such, cannot be replaced independently of the other components.
      役に立ちましたか?
  7. What is the maximum vacuum that the Visiprep Vacuum Manifold, Product 57030-U, can handle?
    1 回答
    1. The maximum vacuum that the Visiprep Vacuum Manifold can handle is 20 inches of Mercury (Hg).
      役に立ちましたか?
  8. When I purchase the Visiprep SPE Vacuum Manifold, Product 57030-U, what additional components are required to begin using it immediately?
    1 回答
    1. The Visiprep SPE Vacuum Manifold (57030-U) includes most items which would be required for immediate operation. Additional required items are the SPE tubes themselves, a vacuum source, and tubing to connect the manifold to the vacuum source.
      役に立ちましたか?
  9. Do you have a recommendation for the tubing required to connect Visiprep™ SPE Vacuum Manifold (57030-U) to my vacuum source?
    1 回答
    1. Although any 1/4 inch ID flexible tubing should be suitable for this purpose, the product number Z255998-1PAK (10ft length) would be appropriate for this application.
      役に立ちましたか?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.