スキップする
57044
Visiprep SPEバキュームマニホールド
DL (Disposable Liner), 12-port model
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 ea
出荷予測2026年8月17日fromŽsìŽs‘å’¬368
¥179,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
¥179,000
出荷予測2026年8月17日詳細
特注のご依頼サンプルのご依頼はこちら
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
polypropylene tube
Quality Segment
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
environmental
food and beverages
General description
SPEはクロマトグラフィーの一種であり、再現可能な抽出を維持するには、他のクロマトグラフィー技法と同様に流速の制御が不可欠です。他の真空マニホールドとは異なり、Visiprepシステムには特許取得済みの弁システムが付いています。これは、マニホールドカバーの中の各ポートにある、独立して回転するスクリュータイプの弁で各SPEチューブを通るフローを高確度で制御できるようにするものです。Visiprep真空マニホールドは、12本(12ポート型)または24本(24ポート型)までのSPE試料を同時に処理できるようにします。24ポート型のポート間隔は12ポート型のものよりわずかに狭いため、チューブの寸法を考慮することをお勧めします。
同じポートで新しいサンプルを処理する場合、Visiprep DL(使い捨てライナー)真空マニホールドを使用すれば、交差汚染の可能性が排除されます。ライナーは、SPE に取り付ける PP メスルアーハブと、SPE ポートにねじ込む薄肉 PTFE チューブから構成されています。 これにより、各抽出後、サンプルと接触するすべての SPE ポートとバルブ表面を確実に交換できます。
Features and Benefits
  • 流量を正確にコントロールするため、各SPEポートには特許権で保護されているスクリュー型バルブが内臓されています。
  • ガラスボウルは、溶媒に曝されても、溶解、曇り、変色が起こりません。
  • 蓋には脚が付いているため、マニホルドから蓋を取り外した際に、容易に作業台に置くことができます。
  • スクリュー型溶媒耐性真空ブリードゲージとバルブによって、良好なシーリングと真空コントロールが得られます。バルブには1/4"真空チューブが付いています。
  • PP採取管ラックはオートサンプラーバイアル;小型シンチレーションバイアル(22.75 mm O.D.推奨);10 mmと16 mmの試験管;1、2、5、10 mLのメスフラスコに適合しています。12ポートモデルでは、20 mLシンチレーションバイアル用のオプションプレートもご用意しています。
使い捨てライナー 100 個(品番 57059)が付属しています。
Legal Information
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
5726557030U57250U
description
DL (Disposable Liner), 12-port model
description
DL (Disposable Liner), 24-port model
description
standard, 12-port model
description
standard, 24-port model
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
PFAS testing
environmental
food and beverages
application(s)
PFAS testing
environmental
food and beverages
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
material
polypropylene tube
material
PTFE frit, polypropylene tube
material
UHMW PE frit, polypropylene tube
material
UHMW PE frit, polypropylene tube
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the spacing between ports for the manifolds?
    1 回答
    1. Visiprep 12 Port, Product Dimensions
      1 1/8" (1.14") Between valves (center to center)
      1 5/8" Between rows (center to center)
      All ports on the 12 and 24 vacuum manifolds can only be used simultaneously with 1, 3, and 6mL tubes. In order to use all ports of the manifold with 12, 20, or 60 mL SPE tubes, Long Stem Flow Control Valves are required – see product 57048.