Merck
57202
Supelclean LC-18 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥99,100
¥99,100
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
この商品について
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
特徴
endcapped
品質水準
包装
pkg of 100 g
標識化の程度
~11.5% C
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) bonding
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
572015720057205
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding
matrix active group
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
matrix active group
silica phase
matrix active group
amino bonding, aminopropyl
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
particle size
45 μm
particle size
45 μm
particle size
45 μm
particle size
45 μm
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
Silica Gel (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
packaging
pkg of 100 g
packaging
pkg of 100 g
packaging
pkg of 100 g
packaging
pkg of 100 g
詳細
LC-18 (Octadecyl) reversed-phase Supelclean SPE tubes may be used for the extraction of nonpolar to moderately polar analytes from aqueous samples.
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
57202:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.