Merck
57330-U
SPMEファイバーホルダー
greener alternative
for use with Manual Sampling, pk of 1
別名:
固相マイクロ抽出ファイバーホルダー
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥71,100
¥71,100
本日発送予定詳細
バルクの問い合わせ
この商品について
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115724
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
packaging
pk of 1
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
compatibility
for use with Manual Sampling
greener alternative category
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
57357-U57299-U548551-U
SPME Fiber Holder for use with Manual Sampling, pk of 1
Supelco
57330-U
SPME Fiber Holder
compatibility
for use with manual sampling
compatibility
for use with 15 mL vials
compatibility
Autosampler, for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
compatibility
(for gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225)), for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
, Aligned
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
General description
ホルダーは、コーティングされたファイバーを保護し、アナライトの吸着時および脱着時におけるファイバーの暴露を調製します。ホルダーは、無期限に再利用でき、交換用ファイバーアセンブリーに適合します。 初めて使用する場合は、ホルダーとファイバーアセンブリーの両方を注文する必要があります。
マニュアルサンプリング用のファイバーホルダー
深さガイドを調節して、サンプリング時のファイバーの適切な配置、およびGC注入ポートの加熱ゾーンの正確な設置を行います。ファイバーは露出位置にロックできます。
自動サンプリングまたはHPLC分析用のファイバーホルダー
このファイバーホルダーは、Varian 8100/8200 AutoSamplerまたは弊社のSPME/HPLCインターフェースと使用してください。SPMEアップグレードキットは、Varian AutoSamplerの操作に必要です - システム要件に関する情報についてはVarian Instrument Divisionにお問い合わせください。
CTC CombiPAL/CombiPAL-xtおよびGerstel MPS2用ファイバーホルダー
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。これは固相マイクロ抽出(SPME)テクノロジー製品です。SPMEは溶媒を使用しない抽出技術であり、SPMEファイバーは再利用可能で廃棄物の発生が可能な限り少ないため、SPMEはサンプル前処理用のより環境に配慮した技術の1つです。したがって、「廃棄物抑制」および「安全性の高い溶媒と補助剤」に適合しています。詳細はこちらをクリックしてください。
Application
The SPME Fiber Holder is designed for manual sampling, allowing precise control over the extraction process. It facilitates the integration of sampling, extraction, concentration, and sample introduction into a single solvent-free step. This reduces the need for complex, multi-step procedures and minimizes the use of organic solvents. The holder is compatible with various fiber coatings, making it suitable for a wide range of analytical applications.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Na Li et al.
Food chemistry, 332, 127426-127426 (2020-07-04)
A selected Pichia fermentans strain was simultaneously and sequentially inoculated in synthetic and real juice with S. cerevisiae strains of different antagonistic activities in a ratio 1:1 to observe the correlation between varietal odorants and glycosidase activities. Fermentations using pure
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Abdelhamid Neggad et al.
Chemistry & biodiversity, 16(10), e1900267-e1900267 (2019-08-17)
The volatile composition of seven honey samples collected from various regions of Algeria and feeding on different plants have been determined. The Headspace Solid-Phase MicroExtraction (HS-SPME) coupled with Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC/MS) was used to achieve the purpose. In this
資料
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
Analysis of Tetrahydrocannabinol (THC) and Carboxytetrahydrocannabinol (THCCOOH) in Surface Waters by SPME and GC/MS
プロトコル
SPME enables rapid, sensitive GC/MS analysis of residual solvents in hemp extract, ensuring accuracy and efficiency.
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
This report demonstrates the potential of solid phase microextraction as a clinical research tool for the extraction of VOCs associated with lung cancer from human breath.
すべて表示
関連コンテンツ
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
固相マイクロ抽出(SPME)はGCやHPLCの前にサンプルから分析対象物質を抽出するための、コーティングファイバーを使用した溶媒不要のサンプル調製法です。
質問
1–6/6 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Can I put the SPME Fiber Holder, Product 57330-U, in the oven for conditioning?
    1 回答
    1. No, the barrel is made of a black polymeric material and it will melt.
      役に立ちましたか?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  5. What GC injection septa should be used when using the SPME Fiber Holder, Product 57330-U?
    1 回答
    1. We recommend the use of molded Thermogreen LB-2 septa with an injection hole.
      役に立ちましたか?
  6. Can I use the SPME Fiber Holder, Product 57330-U, with any GC model?
    1 回答
    1. This SPME holder is designed to be used with manually with any GC having an appropriate, straight inlet liner.