Merck
57461
Rheodyne®モデル 3725i分取用試料インジェクター
PEEK
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥304,000
¥304,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
41115854
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
PEEK
特徴
manual
number of ports 6
positions 2
包装
pkg of 1 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
574635882757621
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
-
material
PEEK
material
stainless steel
material
-
material
-
feature
manual
feature
manual, number of ports 6, positions 2
feature
number of ports 6, positions 2
feature
manual, number of ports 6, positions 2
詳細
モデル 3725i試料インジェクタ-は、内径1~10 cmのHPLC用で、Rheodyneの分析スケ-ルのインジェクタ-の使い易さと多機能性を兼ね備え、大容量試料と高流速に対応します。ステンレス製とPEEK製の流路があり、丈夫でメンテナンスが簡単です。付属品:10 mL試料ル-プ、全ポ-ト用1/8インチフィッティング、大量試料迅速注入用5 cmラ-ジボアシリンジニ-ドル、(16ゲ-ジ/外径0.65インチ)、ニ-ドルポ-トクリ-ナ-、廃液チュ-ブ2個、レンチ、取付け用ネジ、説明書
その他情報
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)