スキップする
57620-U
レオダイン®インジェクタ
Rheodyne 7725
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 ea
在庫from市川市大町368
¥197,000
この商品について
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
SB.51
eCl@ss:
42079206
¥197,000
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
manual with MBB
feature
number of ports 6, positions 2
manufacturer/tradename
Rheodyne 7725
parameter
7000 psi max. pressure
Other Notes
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
Legal Information
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
576215882757950-U
Rheodyne® Injector Rheodyne 7725
57620-U
Rheodyne® Injector
Rheodyne® Injector Rheodyne 7725i
57621
Rheodyne® Injector
feature
number of ports 6, positions 2
feature
manual, number of ports 6, positions 2
feature
number of ports 6, positions 2
feature
number of ports 6, positions 2
parameter
7000 psi max. pressure
parameter
7000 psi max. pressure
parameter
-
parameter
7000 psi max. pressure (490 bar)
description
manual with MBB
description
internal position sensing switch
description
-
description
manual, dispersion injector
manufacturer/tradename
Rheodyne 7725
manufacturer/tradename
Rheodyne 7725i
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
HPLCに関するよくある問題を解決して、カラム性能を回復させ、クロマトグラムのピーク、保持時間、ノイズ、分解能の問題に対処します。
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
57620-U04061833518199